주요 문서
MAT333120696
Matrix Scientific
3,5-Dimethyl-4-(phenoxymethyl)isoxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
MDL number:
Iupac Name
3,5-dimethyl-4-(phenoxymethyl)isoxazole
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-9-12(10(2)15-13-9)8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI key
USUHCZGGIBTHLA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/065527.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/065527.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)