주요 문서
MAT333118403
Matrix Scientific
1-Isopropoxy-3-isothiocyanatopropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.25
MDL number:
Iupac Name
1-isopropoxy-3-isothiocyanatopropane
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c1-7(2)9-5-3-4-8-6-10/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
UKKBSXMJKOPODB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/063224.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/063224.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)