주요 문서
MAT333117209
Matrix Scientific
2-Ethoxy-3-methoxybenzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.65
MDL number:
Iupac Name
2-ethoxy-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-3-14-9-7(10(11)12)5-4-6-8(9)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI key
QNWBKBUDIBNWER-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/062029.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/062029.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)