주요 문서
MAT333116652
Matrix Scientific
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.13
MDL number:
mp
139-141
Iupac Name
3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6Cl2O2S/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)15-9(8(6)11)10(12)13/h2-4H,1H3
InChI key
DTMXTCKEPQWRPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/061472.html
Melting Point
139-141
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061472.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)