주요 문서
MAT333116649
Matrix Scientific
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.63
MDL number:
Iupac Name
1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O/c11-10(14)8-6-12-13(7-8)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H
InChI key
CMUHIEKMPFWFSV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/061469.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061469.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)