주요 문서
MAT333116583
Matrix Scientific
(1-Cyclohexylpyrrolidin-3-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.29
MDL number:
Iupac Name
(1-cyclohexyl-3-pyrrolidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H21NO/c13-9-10-6-7-12(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h10-11,13H,1-9H2
InChI key
UQWOCKWHWBXITR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/061403.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061403.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)