주요 문서
MAT333116519
Matrix Scientific
4-[(4-Nitrobenzoyl)amino]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.24
MDL number:
Iupac Name
4-[(4-nitrobenzoyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H10N2O5/c17-13(9-3-7-12(8-4-9)16(20)21)15-11-5-1-10(2-6-11)14(18)19/h1-8H,(H,15,17)(H,18,19)
InChI key
NJLQPAFIERANQX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/061339.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061339.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)