주요 문서
MAT321761347
Matrix Scientific
8-Isopropyl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-pyrazino[3,2,1-jk]carbazole hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.84
MDL number:
Iupac Name
8-isopropyl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-pyrazino[3,2,1-jk]carbazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H22N2.ClH/c1-11(2)12-6-7-16-14(10-12)13-4-3-5-15-17(13)19(16)9-8-18-15;/h6-7,10-11,15,18H,3-5,8-9H2,1-2H3;1H
InChI key
YBRMARXUDVZLBX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059709.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059709.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)