주요 문서
MAT309668415
Matrix Scientific
4-Methoxy-7H-pyrimido[4,5-b][1,4]thiazin-6-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.23
MDL number:
Iupac Name
4-methoxy-7H-pyrimido[4,5-b][1,4]thiazin-6-ylamine
Inchi Code
1S/C7H8N4OS/c1-12-6-5-7(10-3-9-6)13-2-4(8)11-5/h2-3,11H,8H2,1H3
InChI key
MQUIGVVGQMWPHQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/058458.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/058458.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)