주요 문서
MAT309666953
Matrix Scientific
2-Iodothiobenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.1
MDL number:
Iupac Name
2-iodobenzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H6INS/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChI key
SROXPQIFIILRJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/056853.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/056853.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)