주요 문서
MAT309666734
Matrix Scientific
4-Acetylbibenzyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.3
MDL number:
mp
68-70
Iupac Name
1-[4-(2-phenylethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C16H16O/c1-13(17)16-11-9-15(10-12-16)8-7-14-5-3-2-4-6-14/h2-6,9-12H,7-8H2,1H3
InChI key
KIRXEYNVGWVPRO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/056633.html
Melting Point
68-70
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/056633.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)