주요 문서
MAT246517598
Matrix Scientific
4-Chloro-6-(3-piperidinylmethoxy)pyrimidinehydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
264.15
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-6-(3-piperidinylmethoxy)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14ClN3O.ClH/c11-9-4-10(14-7-13-9)15-6-8-2-1-3-12-5-8;/h4,7-8,12H,1-3,5-6H2;1H
InChI key
ISUWNGVCLFKSBU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050875.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050875.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)