주요 문서
MAT246517582
Matrix Scientific
2-[4-(5-Bromo-4-methyl-2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-1-ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
300.2
MDL number:
Iupac Name
2-(4-(5-bromo-4-methylpyridin-2-yl)piperazin-1-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C12H18BrN3O/c1-10-8-12(14-9-11(10)13)16-4-2-15(3-5-16)6-7-17/h8-9,17H,2-7H2,1H3
InChI key
PFNQJIYPXCVVFG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/051796.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/051796.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)