주요 문서
MAT246516060
Matrix Scientific
Ethyl 4-(3-pyrrolidinyloxy)benzoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.74
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-(3-pyrrolidinyloxy)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO3.ClH/c1-2-16-13(15)10-3-5-11(6-4-10)17-12-7-8-14-9-12;/h3-6,12,14H,2,7-9H2,1H3;1H
InChI key
OEAFGWMSZRMXJW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050546.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050546.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)