주요 문서
MAT246515934
Matrix Scientific
4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)piperidinehydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.18
MDL number:
Iupac Name
4-(4-chloro-2-methylphenoxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16ClNO.ClH/c1-9-8-10(13)2-3-12(9)15-11-4-6-14-7-5-11;/h2-3,8,11,14H,4-7H2,1H3;1H
InChI key
KTADTPFMPXXUJS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050418.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050418.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)