주요 문서
MAT246515466
Matrix Scientific
2-[2-(2,4-Dichlorophenoxy)ethyl]piperidinehydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
310.65
MDL number:
Iupac Name
2-[2-(2,4-dichlorophenoxy)ethyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17Cl2NO.ClH/c14-10-4-5-13(12(15)9-10)17-8-6-11-3-1-2-7-16-11;/h4-5,9,11,16H,1-3,6-8H2;1H
InChI key
IUWMBCRVSAEMSB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/049950.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/049950.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)