주요 문서
MAT246513381
Matrix Scientific
3-Piperidinylmethyl acetate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.67
MDL number:
Iupac Name
piperidin-3-ylmethyl acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-7(10)11-6-8-3-2-4-9-5-8;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H
InChI key
VTBXJOJIPKIEMU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/049042.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/049042.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)