주요 문서
MAT245151946
Matrix Scientific
N-Ethyl-2-methoxyaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.67
MDL number:
Iupac Name
N-ethyl-N-(2-methoxyphenyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-3-10-8-6-4-5-7-9(8)11-2;/h4-7,10H,3H2,1-2H3;1H
InChI key
CAJFEKXHUYCQID-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048767.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048767.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)