주요 문서
MAT238926206
Matrix Scientific
Ethyl 2-[(2-phenylacetyl)amino]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.26
MDL number:
mp
83-85
Iupac Name
ethyl [(phenylacetyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-2-16-12(15)9-13-11(14)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
JMOABIAPWACPKV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043856.html
Melting Point
83-85
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043856.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)