주요 문서
MAT238926050
Matrix Scientific
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
MDL number:
mp
83-85
Iupac Name
2-ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-2-9-11-7-4-3-6(10)5-8(7)12-9/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI key
MHQNGPNKTDZAJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043700.html
Melting Point
83-85
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043700.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)