주요 문서
MAT238925897
Matrix Scientific
1-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.71
MDL number:
mp
91-93
Iupac Name
1-{4-[(2-chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}ethanone
Inchi Code
1S/C15H12ClFO2/c1-10(18)11-5-7-12(8-6-11)19-9-13-14(16)3-2-4-15(13)17/h2-8H,9H2,1H3
InChI key
DNORLLXKDXLDLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043546.html
Melting Point
91-93
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043546.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)