주요 문서
MAT238925609
Matrix Scientific
2-(2,4-Dichlorophenoxy)benzenecarbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.11
MDL number:
bp
147/0.1mm
mp
58-60
Iupac Name
2-(2,4-dichlorophenoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O2/c14-10-5-6-13(11(15)7-10)17-12-4-2-1-3-9(12)8-16/h1-8H
InChI key
AEAYPCKDEZKJMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043258.html
Boiling point
147/0.1mm
Melting Point
58-60
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043258.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)