주요 문서
MAT238925068
Matrix Scientific
Ethyl 2-cyano-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-acrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO2/c1-2-19-12(18)10(8-17)7-9-3-5-11(6-4-9)13(14,15)16/h3-7H,2H2,1H3/b10-7+
InChI key
LTVGCUOWZGIJQG-JXMROGBWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/042716.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/042716.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)