주요 문서
MAT234723105
Matrix Scientific
3-(2-Cyclohexylethoxy)piperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.81
MDL number:
Iupac Name
3-(2-cyclohexylethoxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H25NO.ClH/c1-2-5-12(6-3-1)8-10-15-13-7-4-9-14-11-13;/h12-14H,1-11H2;1H
InChI key
AAKMOXQYGQLSID-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023147.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023147.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)