주요 문서
MAT196009422
Matrix Scientific
2-[(3-Methylbutyl)thio]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.32
MDL number:
Iupac Name
2-(isopentylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O2S/c1-9(2)7-8-15-11-6-4-3-5-10(11)12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
UACLGFBCPUCMFP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040420.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040420.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)