주요 문서
MAT196009263
Matrix Scientific
3-[(4-Chlorobenzyl)oxy]azetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.12
MDL number:
Iupac Name
3-[(4-chlorobenzyl)oxy]azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO.ClH/c11-9-3-1-8(2-4-9)7-13-10-5-12-6-10;/h1-4,10,12H,5-7H2;1H
InChI key
WYMVANZSDZOIQK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040611.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040611.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)