주요 문서
MAT196008808
Matrix Scientific
2-Bromo-5-methoxy-4-propoxybenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.13
MDL number:
bp
104
Iupac Name
2-bromo-5-methoxy-4-propoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C11H12BrNO2/c1-3-4-15-11-6-9(12)8(7-13)5-10(11)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
YXPUWJRTDYRINR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039991.html
Boiling point
104
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039991.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)