주요 문서
MAT196007203
Matrix Scientific
4-[(4-Chlorobenzyl)amino]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.71
MDL number:
Iupac Name
4-[(4-chlorobenzyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12ClNO2/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-16-13-7-3-11(4-8-13)14(17)18/h1-8,16H,9H2,(H,17,18)
InChI key
QIANQKPXNXBLNW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/038396.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038396.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)