주요 문서
MAT196005368
Matrix Scientific
3-(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.14
MDL number:
Iupac Name
3-(3-nitro-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H6N4O2/c7-3-1-4-9-5-2-6(8-9)10(11)12/h2,5H,1,4H2
InChI key
UCIMSXFQJXRPGJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/036597.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/036597.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)