주요 문서
MAT184124127
Matrix Scientific
3,5-Bis-(trifluoromethyl)fluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.1
MDL number:
bp
72-74
Iupac Name
1-fluoro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3F7/c9-6-2-4(7(10,11)12)1-5(3-6)8(13,14)15/h1-3H
InChI key
ZBVDOILFQLAMEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034721.html
Boiling point
72-74
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034721.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)