주요 문서
MAT184123360
Matrix Scientific
2-Isopropyl-4-methyl-6-piperazin-1-yl-pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.32
MDL number:
Iupac Name
2-isopropyl-4-methyl-6-(1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H20N4/c1-9(2)12-14-10(3)8-11(15-12)16-6-4-13-5-7-16/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3
InChI key
WDTSIWZARFGZIE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034040.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034040.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)