주요 문서
MAT184122999
Matrix Scientific
(4-Methyl-2-phenyl-thiazol-5-yl)-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.28
MDL number:
Iupac Name
(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H11NOS/c1-8-10(7-13)14-11(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,13H,7H2,1H3
InChI key
JSIPFWSPCWZJIU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/033679.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/033679.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)