주요 문서
MAT184122924
Matrix Scientific
2,3-Dimethyl-1H-indol-5-ylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.22
MDL number:
Iupac Name
2,3-dimethyl-1H-indol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-6-7(2)12-10-4-3-8(11)5-9(6)10/h3-5,12H,11H2,1-2H3
InChI key
NEFAZJJIHDDXKM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/033604.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/033604.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)