주요 문서
MAT184122133
Matrix Scientific
3-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yloxy)-propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.21
MDL number:
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yloxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O5/c12-11(13)3-4-14-8-1-2-9-10(7-8)16-6-5-15-9/h1-2,7H,3-6H2,(H,12,13)
InChI key
NYPSUFSSNJPUNX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032875.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032875.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)