MAT184121855
Matrix Scientific
1-Isobutyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline-3-carboxylic acid acetate
About This Item
Iupac Name
1-isobutyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline-3-carboxylic acid acetate
Inchi Code
1S/C16H20N2O2.C2H4O2/c1-9(2)7-13-15-11(8-14(17-13)16(19)20)10-5-3-4-6-12(10)18-15;1-2(3)4/h3-6,9,13-14,17-18H,7-8H2,1-2H3,(H,19,20);1H3,(H,3,4)
InChI key
IZADRNUZYBKDPP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032597.html
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํ์ ๋กํธ/๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์ฌ ์ํ ์ฑ์ ์(COA)์ ๊ฒ์ํ์ญ์์ค. ๋กํธ ๋ฐ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ ์ ํ ๋ผ๋ฒจ์ ์๋ โ๋กํธโ ๋๋ โ๋ฐฐ์นโ๋ผ๋ ์ฉ์ด ๋ค์์ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.