주요 문서
MAT181739872
Matrix Scientific
4-(3-Fluorophenoxy)aniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.68
MDL number:
Iupac Name
4-(3-fluorophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10FNO.ClH/c13-9-2-1-3-12(8-9)15-11-6-4-10(14)5-7-11;/h1-8H,14H2;1H
InChI key
ZIAWJBMOYOXOLE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022446.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022446.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)