주요 문서
MAT180937565
Matrix Scientific
3-[(3-Methylbenzyl)oxy]pyrrolidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.73
MDL number:
Iupac Name
3-[(3-methylbenzyl)oxy]pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c1-10-3-2-4-11(7-10)9-14-12-5-6-13-8-12;/h2-4,7,12-13H,5-6,8-9H2,1H3;1H
InChI key
INXZUWKFSHGLQE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023350.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023350.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)