주요 문서
MAT180695196
Matrix Scientific
4-Chloro-N-(cyclopropylmethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.66
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-N-(cyclopropylmethyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H12ClN/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-8-1-2-8/h3-6,8,12H,1-2,7H2
InChI key
WFMRFDUZTOOYKV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032008.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032008.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)