주요 문서
MAT180695190
Matrix Scientific
N-Benzyl-2,4,5-trichloroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.59
MDL number:
mp
46-49
Iupac Name
N-benzyl-2,4,5-trichloroaniline
Inchi Code
1S/C13H10Cl3N/c14-10-6-12(16)13(7-11(10)15)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7,17H,8H2
InChI key
RGDNLQHAMGBXQV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/031662.html
Melting Point
46-49
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/031662.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)