주요 문서
MAT180692531
Matrix Scientific
5-Bromo-2-phenoxyaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
300.58
MDL number:
mp
47-48
Iupac Name
5-bromo-2-phenoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10BrNO.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,14H2;1H
InChI key
ODILWJABZJOLRW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022904.html
Melting Point
47-48
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022904.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)