주요 문서
MAT161068961
Matrix Scientific
2-[(3-Methylbenzyl)thio]acetohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.3
MDL number:
Iupac Name
2-[(3-methylbenzyl)sulfanyl]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2OS/c1-8-3-2-4-9(5-8)6-14-7-10(13)12-11/h2-5H,6-7,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
NCTMGRVFAJXGTQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029949.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029949.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)