주요 문서
MAT161068311
Matrix Scientific
2-Amino-N-cyclopropyl-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.33
MDL number:
Iupac Name
2-amino-N-cyclopropyl-4-ethyl-5-methyl-3-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H16N2OS/c1-3-8-6(2)15-10(12)9(8)11(14)13-7-4-5-7/h7H,3-5,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
WVSFMQWIZTZQGP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029299.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029299.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)