주요 문서
MAT161067245
Matrix Scientific
2-(4-Bromophenoxy)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.1
MDL number:
Iupac Name
2-(4-bromophenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-2-9(10(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
SOOHCBKDVIPIIJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028233.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028233.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)