주요 문서
MAT161066340
Matrix Scientific
N-(2-Aminoethyl)-N-(4-methoxyphenyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22
MDL number:
Iupac Name
N~1~-(4-methoxyphenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)11-7-6-10/h2-5,11H,6-7,10H2,1H3
InChI key
LOEIZBNJCZKXFJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/027328.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027328.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)