주요 문서
MAT161066033
Matrix Scientific
4-Isopropoxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
MDL number:
Iupac Name
4-isopropoxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-8(2)15-10-5-4-9(7-12-13)6-11(10)14-3/h4-6,8H,7H2,1-3H3
InChI key
HNFWIFINBCTXMO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026821.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026821.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)