주요 문서
MAT161065996
Matrix Scientific
3-(Cyclohexylamino)propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
MDL number:
Iupac Name
3-(cyclohexylamino)propanamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c10-9(12)6-7-11-8-4-2-1-3-5-8/h8,11H,1-7H2,(H2,10,12)
InChI key
PQCXYSAZMNHCSS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026874.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026874.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)