주요 문서
MAT161065942
Matrix Scientific
Methyl 3-(tert-butylamino)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.23
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(tert-butylamino)propanoate
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-8(2,3)9-6-5-7(10)11-4/h9H,5-6H2,1-4H3
InChI key
CIBNTQBXUHZSEB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026837.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026837.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)