주요 문서
MAT161065775
Matrix Scientific
3-[(3-Hydroxypropyl)amino]propanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.17
MDL number:
bp
110-115
Iupac Name
3-[(3-hydroxypropyl)amino]propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c7-3-1-4-8-5-2-6-9/h8-9H,1-2,4-6H2
InChI key
YTMXVUVIZPTHBO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026771.html
Boiling point
110-115
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026771.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)