주요 문서
MAT158503810
Matrix Scientific
2-Ethyl-3-methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
MDL number:
Iupac Name
2-ethyl-3-methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-3-10-7(2)8-5-4-6-9(12(14)15)11(8)13-10/h4-6,13H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
BEHNSUINOFNASC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026468.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026468.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)