주요 문서
MAT158503382
Matrix Scientific
2-Ethoxyacetohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
118.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-ethoxyacetohydrazide
Inchi Code
1S/C4H10N2O2/c1-2-8-3-4(7)6-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
NBPLLPBYZXYAMN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026039.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026039.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)